Documenti fondamentali
AB5603A4
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-Sox2, coniugato con Alexa Fluor 488
from rabbit, ALEXA FLUOR 488
Sinonimo/i:
Transcription factor SOX-2
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
ALEXA FLUOR 488
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
mouse (based on 100% sequence homology)
tecniche
immunocytochemistry: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SOX2(6657)
Descrizione generale
SOX2 è noto anche con il nome gene 2 con box HMG correlato a SRY. Tutti i geni che codificano le proteine SOX presentano un solo box HMG e si legano al DNA lineare in modo sequenza-specifico, inducendo il ripiegamento del DNA con formazione di ampie curve. Il ripiegamento determina una certa apertura dell′elica del DNA, che viene esposta al legame e all′interazione con altri fattori di trascrizione. SOX1, SOX2 e SOX3 mostrano la maggiore omologia con SRY. Condividono massima omologia all′interno del dominio HMG e sono espressi prevalentemente nel sistema nervoso murino in via di sviluppo. Questi geni però condividono un′omologia significativa anche al di fuori del box HMG e sono evolutivamente ben conservati.
Immunogeno
Peptide sintetico corrispondente alla proteina Sox2 umana.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Neuroscienze
Rivela Sox2 con questo anticorpo anti-Sox2, coniugato con Alexa Fluor 488, convalidato per saggi di ICC.
Sottocategoria di ricerca
Fattori di trascrizione
Qualità
Valutata mediante immunocitochimica in cellule progenitrici neurali indifferenziate ReNcell VM.
Saggio immunocitochimico: questo anticorpo alla diluizione 1:100 ha permesso di rivelare Sox2 in cellule progenitrici neurali indifferenziate ReNcell VM.
Descrizione del bersaglio
L′anticorpo non coniugato (AB5603) testato in Western blotting ha rivelato Sox2 in cellule intere o estratti nucleari come una banda proteica a 34 kDa
Stato fisico
Anticorpo policlonale purificato di coniglio coniugato ad Alexa Fluor 488 in PBS con azoturo di sodio allo 0,1% e BSA 15 mg/mL.
Purificato per affinità
Stoccaggio e stabilità
Conservare in frigorifero a 2-8 °C al riparo dalla luce in aliquote non diluite per un massimo di 6 mesi dalla data di ricevimento.
Risultati analitici
Controllo
Cellule progenitrici neurali indifferenziate ReNcell VM
Note legali
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Visita l’Archivio dei documenti
Amanda J Audesse et al.
Aging and cancer, 2(4), 137-159 (2022-10-29)
Glioblastoma (GBM) is an aggressive, age-associated malignant glioma that contains populations of cancer stem cells. These glioma stem cells (GSCs) evade therapeutic interventions and repopulate tumors due to their existence in a slowly cycling quiescent state. Although aging is well
Daniel L Haus et al.
Stem cell research, 13(2), 214-226 (2014-08-02)
Common methods for the generation of human embryonic-derived neural stem cells (hNSCs) result in cells with potentially compromised safety profiles due to maintenance of cells in conditions containing non-human proteins (e.g. in bovine serum or on mouse fibroblast feeders). Additionally