AB5493
Anti-Sodium Channel Nav1.5 Antibody, pain
Chemicon®, from rabbit
Sinonimo/i:
SCN5A
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
rat
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SCN5A(6331)
Specificità
SPECIES REACTIVITIES:
The immunogen sequence is identical in mouse and conserved in human (17/19). Reactivity with other species has not yet been tested.
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Ion Channels & Transporters
Dilutions should be made using a carrier protein such as BSA (1-3%).
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Included free of charge with the antibody is 40 μg of control antigen (lyophilized powder). For negative control, preincubate 1 μg of purified peptide with 1 μg of antibody for one hour at room temperature. Optimal concentrations must be determined by the end user.
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3