AB5424P
Anti-Per1 Antibody
Chemicon®, from rabbit
Sinonimo/i:
RIGUI, Period Circadian Protein 1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PER1(5187)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Circadian Rhythm & Sleep
ELISA: 1:10,000-1:100,000 using 50-100 ng of control peptide (Catalog Number AG330) per well.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2