AB5312
Anti-Growth Associated Protein 43 Antibody
serum, Chemicon®
Sinonimo/i:
GAP-43, Neuromodulin, B-50
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
mouse, human, monkey, rat, feline, bovine
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GAP43(2596)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immuohistochemistry: 1:2,000 on coronal sections of adult visual cortex (McIntosh and Parkinson, 1990). AB5312 has been used to stain GAP-43 in 4% paraformaldehyde-fixed paraffin-embedded tissue sections of mouse olfactory bulb (Legrier, 2001).
Western blot: 1:500 - 1:1,000. Detects a single band at approximately 50 kDa on western blots of protein extracts from adult visual cortex (McIntosh and Parkinson, 1990).
Immunoprecipitation
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
Neuroregenerative Medicine
Signaling Neuroscience
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Rat dorsal root ganglion tissue that has been subjected to a spinal nerve ligation, cultured neurons
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2