AB5087
Anti-Melanocyte Stimulating Hormone α Antibody
serum, Chemicon®
Sinonimo/i:
alpha-MSH, POMC, Pro-opiomelanocortin, Corticotropin-lipotropin precursor
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
sheep
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
mammals
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunohistochemistry: suitable
radioimmunoassay: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... POMC(5443)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
RIA: 1:250,000-1:300,000.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Neuroscience
CNS Control of Metabolism
Hormones & Receptors
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Hypothalamus
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 1