AB5066P
Anti-Norepinephrine Transporter Antibody
Chemicon®, from rabbit
Sinonimo/i:
NET
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
mouse, rat
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SLC6A2(6530) , SLC6A5(9152)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
ELISA: 1:10,000-1:100,000 (50-100 ng immunogen peptide/well) Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Altre note
Note legali
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2