AB4070
Anti-DAP12 Antibody
Chemicon®, from rabbit
Sinonimo/i:
Anti-DAP12, Anti-KARAP, Anti-PLOSL, Anti-PLOSL1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
mouse, human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TYROBP(7305)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
POSITIVE CONTROL: NKp44 positive cells.
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 2