AB3843
Anti-Ezrin/Radixin/Moesin Antibody
Chemicon®, from rabbit
Sinonimo/i:
Anti-EBP50, Anti-NHERF, Anti-NHERF-1, Anti-NHERF1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
mouse, monkey, rat, human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SLC9A3R1(9368)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Immunohistochemistry (Paraffin): 1:50. Positive control tissue is breast carcinoma. Cellular localization is membrane and cytoplasm
Immunocytochemistry (IF): 1:100
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 2