Documenti fondamentali
AB3637
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-DEDAF
Chemicon®, from rabbit
Sinonimo/i:
Anti-AAP1, Anti-APAP-1, Anti-DEDAF, Anti-YEAF1
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Clone:
polyclonal
application:
WB
Reattività contro le specie:
human, rat, mouse
tecniche:
western blot: suitable
citations:
22
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RYBP(23429)
Specificità
L′apoptosi è correlata a molte patologie ed è indotta da una famiglia di recettori di morte cellulare e dai rispettivi ligandi. La trasduzione dei segnali di morte cellulare avviene a opera di molecole contenenti il dominio di morte (DD), il dominio effettore di morte (DED) e il dominio di reclutamento delle caspasi (CARD). DEDAF (fattore associato a DED ) è espresso da diversi tessuti e linee cellulari. Questo fattore è identico al repressore della trascrizione RYBP. DEDAF interagisce con le proteine con dominio di morte associate a FAS (FADD) e aumenta la formazione dei complessi CD95/FADD/caspasi-8 a livello della membrana cellulare. Inoltre DEDAF interagisce con la proteina DEDD (proteina legante il DNA contenente DED) nel nucleo, il che ne indica il coinvolgimento nella regolazione degli eventi apoptotici sia a livello citoplasmatico che nucleare.
Immunogeno
L′anticorpo policlonale di coniglio anti-DEDAF è stato indotto contro un peptide sintetico corrispondente agli amminoacidi 215-228 della proteina DEDAF umana. Questa sequenza è identica quella di topo.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Apoptosi & cancro
L′anticorpo anti-DEDAF è convalidato per l′uso nei saggi di WB per la rivelazione della proteina DEDAF.
Sottocategoria di ricerca
Apoptosi - Altro
Western blotting: 0,5-1 μg/mL.
Come controllo positivo si può utilizzare il lisato di cellule A549 o HepG2 e si deve osservare una banda a 32 kDa.
Sarà cura dell′utente finale stabilire le diluizioni di lavoro ottimali.
Stato fisico
Formato: purificata
IgG purificata mediante cromatografia per immunoaffinità. Liquido in PBS contenente azoturo di sodio 0,02%.
Stoccaggio e stabilità
Conservare in frigorifero a 2-8°C in aliquote non diluite per un massimo di 12 mesi.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Rybp/DEDAF is required for early postimplantation and for central nervous system development.
Pirity, MK; Locker, J; Schreiber-Agus, N
Molecular and cellular biology null
Izabella Bajusz et al.
Genes, 10(11) (2019-11-23)
Separation of germline cells from somatic lineages is one of the earliest decisions of embryogenesis. Genes expressed in germline cells include apoptotic and meiotic factors, which are not transcribed in the soma normally, but a number of testis-specific genes are
Nathan R Rose et al.
eLife, 5 (2016-10-06)
Polycomb group (PcG) proteins function as chromatin-based transcriptional repressors that are essential for normal gene regulation during development. However, how these systems function to achieve transcriptional regulation remains very poorly understood. Here, we discover that the histone H2AK119 E3 ubiquitin
Histone acetylation and the maintenance of chromatin compaction by Polycomb repressive complexes.
Eskeland, R; Freyer, E; Leeb, M; Wutz, A; Bickmore, WA
Cold Spring Harbor Symposia on Quantitative Biology null
E García et al.
The EMBO journal, 18(12), 3404-3418 (1999-06-16)
The products of the Polycomb group (PcG) of genes are necessary for the maintenance of transcriptional repression of a number of important developmental genes, including the homeotic genes. A two-hybrid screen was used to search for putative new members of