MABN72
Anti-DLG4 Antibody
mouse monoclonal, K28/86
Sinonimo/i:
discs, large homolog 4 (Drosophila), discs large homolog 4, disks large homolog 4, Tax interaction protein 15, post-synaptic density protein 95, Postsynaptic density protein 95, Synapse-associated protein 90
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Anti-pan-MAGUK Antibody, clone K28/86, clone K28/86, from mouse
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
K28/86, monoclonal
Reattività contro le specie
rat
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
human (immunogen homology), mouse (based on 100% sequence homology)
tecniche
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1λ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... DLG4(1742)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunoprecipitation Analysis: A previous lot of this antibody was successfully used by an independent laboratory in IP. (Rasband, M., et al. (2002). The Journal of Cell Biology. 159(4):663–672.)
Neuroscience
Signaling Neuroscience
Qualità
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected members of the MAGUK protein family on 10 µg of rat brain tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Rat brain tissue lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1