AB3579
Anti-BimEL (pS69) human / (pS65) rat Antibody
Chemicon®, from rabbit
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
rat, human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
mouse (100% homologous)
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer69)
Informazioni sul gene
human ... BCL2L11(10018)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Apoptosis & Cancer
BCL2 & Inhibition
Qualità
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Hek293T co-expressing rat BimEL and active MEKK1 (MEKK1δ).
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 2