AB356480
Anti-Cas9 (Rabbit Polyclonal)
serum, from rabbit
Sinonimo/i:
SaCas9, CRISPR-associated endonuclease Cas9
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
Staphylococcus aureus, bacteria
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
tecniche
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Specificità
Applicazioni
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Cas9 in HEK293 cells overexpressing fusion protein GFP-Cas9 (Courtesy of Dr. Gerry Shaw).
Qualità
Western Blotting Analysis: 0.2 µg/mL of this antibody detected Cas9 (Rabbit Polyclonal) in 40 µg of HEK293 cells overexpressing fusion protein GFP-Cas9 from Staphylococcus aureus.
Descrizione del bersaglio
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1