AB3430
Anti-Prosurfactant Protein B Antibody, reacts with both CT and NT
serum, Chemicon®
Sinonimo/i:
proSP-B
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human, mouse
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SFTPB(6439)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunoblot: 1:1,000-1:5,000; proprotein 42-46kDa.
ELISA: 1:500-1:1,000
Optimal dilutions must be determined by the end user.
Metabolism
Ion & Transport Channels
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 1