AB3226
Anti-Uncoupling Protein 2 Antibody
Chemicon®, from rabbit
Sinonimo/i:
UCP2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... UCP2(7351)
Specificità
SPECIES REACTIVITIES: The antibody has not yet been tested for cross-reactivity to other species. The sequence used for immunization shows 100% homology to mouse and rat UCP2 and 92% homology with canine, porcine and bovine.
Immunogeno
Applicazioni
Metabolism
Ion & Transport Channels
Immunohistochemistry: Has not been tested. It is recommended that you use 2-20 μg/mL on formaldehyde fixed tissue.
ELISA: 1:10,000-1:100,000; using 50-100 ng UCP2 control peptide/well.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2