AB2991
Anti-p32 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
C1q globular domain-binding protein, GC1q-R protein, Glycoprotein gC1qBP, Hyaluronan-binding protein 1, Mitochondrial matrix protein p32, complement component 1, q subcomponent binding protein, splicing factor SF2-associated protein
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... C1QBP(708)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Qualità
Western Blot Analysis: 0.5 µg/ml of this antibody detected p32 on 10 µg of A431 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
A431 cell lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1