AB2277
Anti-FOXP1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
fork head-related protein like B, forkhead box P1, glutamine-rich factor 1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
rhesus macaque, rat, mouse, human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
bovine (based on 100% sequence homology), rhesus monkey (based on 100% sequence homology)
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FOXP1(27086)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunocytochemistry Analysis: A 1:500 dilution from a previous lot detected FOXP1 in NIH/3T3, RAW264.7, and HeLa cells.
Neuroscience
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Transcription Factors
Qualità
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected multiple isoforms of FOXP1 in 10 µg of Jurkat cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Jurkat cell lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1