AB1879
Anti-Caspase 8 Antibody
Chemicon®, from rabbit
Sinonimo/i:
MACH1, FLICE
About This Item
Origine biologica
rabbit
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
monkey, bovine, rat, human, mouse
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CASP8(841)
mouse ... Casp8(12370)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Apoptosis & Cancer
Metabolism
Caspases
Enzymes & Biochemistry
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Skin/Tumor, Embryo
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2