AB16528
Anti-NIK Antibody, CT
Chemicon®, from rabbit
Sinonimo/i:
NFkB inducing Kinase
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MAP3K14(9020)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
Cytoskeletal Signaling
293 cell lysate can be used as positive control.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 2