Documenti fondamentali
AB1534SP
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-fattore neurotrofico derivato dal cervello
Chemicon®, from rabbit
Sinonimo/i:
BDNF
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... BDNF(627)
Specificità
Riconosce il fattore neurotrofico derivato dal cervello (BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor). In dot blot, reattività crociata inferiore allo 0.1% per NGF murino, NT3 umana ricombinante o neurotrofina 4.
Immunogeno
Peptide di 10 aminoacidi corrispondente all'estremità ammino-terminale del BDNF (Brain Derived Neurotrophic Factor) di topo, coniugato con ovoalbumina. La sequenza è H2N-HSDPARRGEL-COOH.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Neuroscienze
Immunoistochimica: 1-10 μg/mL (vedi protocollo)
Immunoblotting: da 1 a -10 μg/mL Il BDNF non è facilmente estraibile usando i tamponi standard. I tessuti sezionati devono essere omogeneizzati in 10 volumi di tampone fosfato 100 mM contenente EDTA 1 mM, guanidina cloridrato 2M (pH 7.2) e tre inibitori della proteasi: N-etilmaleimide 10 mM, pepstatina 0,36 mM e PMSF 1 mM. Gli omogenati vengono quindi sonicati e centrifugati a 46K x g per 30 minuti a 4°C. Il BDNF migra a 18 kDa, l′omodimero a ~ 27-30 kDa.
ELISA (one-site): 1-10 μg/mL
Le diluizioni di lavoro ottimali devono essere determinate dall′utente finale.
L′anti-fattore neurotrofico derivato dal cervello è un anticorpo diretto conto il BDNF validato per l'uso in ELISA, IH & WB.
Sottocategoria di ricerca
Neurochimica & neurotrofine
Neuroinfiammazione & dolore
Descrizione del bersaglio
18 kDa (monomero) e 27-30 kDa (omodimero)
Stato fisico
Formato: purificato
Frazione di immunoglobuline purificate con proteina A, liofilizzate da PBS, senza conservanti. Ricostituire con 500 μL di acqua distillata sterile (1 mg/mL).
Purificazione con proteina A
Stoccaggio e stabilità
Mantenere tra -20 e -70°C in aliquote non diluite per un massimo di 12 mesi. Evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento. Per una maggiore stabilità può essere aggiunto del glicerolo (1:1).
Risultati analitici
Controllo
Tessuto cerebrale
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Differential expression of neurotrophins in postnatal C57BL/6 mice striatum.
V Zerme?o,S Espindola,E Mendoza,E Hernandez-Echeagaray
International Journal of Biological Sciences null
Antonino Germanà et al.
International journal of molecular sciences, 21(16) (2020-08-19)
Brain-derived neurotrophic factor (BDNF), a member of the neurotrophin family, is involved in multiple and fundamental functions of the central and peripheral nervous systems including sensory organs. Despite recent advances in knowledge on the functional significance of BDNF and TrkB
Luciano Domenici et al.
PloS one, 9(12), e115579-e115579 (2014-12-24)
Vision loss in glaucoma is caused by progressive dysfunction of retinal ganglion cells (RGCs) and optic nerve atrophy. Here, we investigated the effectiveness of BDNF treatment to preserve vision in a glaucoma experimental model. As an established experimental model, we
Ewa Badowska-Szalewska et al.
Acta neurobiologiae experimentalis, 77(1), 68-76 (2017-04-06)
The way hippocampal neurons function during stress in old age (critical times of life) is dependent on brain derived neurotrophin factor (BDNF). This study examined the influence of acute and chronic forced swim (FS) or high-light open field (HL‑OF) stimulation
Yingying Zhou et al.
Frontiers in cellular neuroscience, 10, 307-307 (2017-01-26)
Post-partum depression (PPD) is a common mental disease in the perinatal period that profoundly affects mothers and their offspring. Some clinical studies have found that PPD is related to thyroid peroxidase antibodies (TPOAbs); however, the mechanism underlying this relationship is