AB1498P
Anti-Stem Cell Factor Antibody
Chemicon®, from rabbit
Sinonimo/i:
SCF, c-kit Ligand, Mast Cell Growth Factor, MGF
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
mouse
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
neutralization: suitable
western blot: suitable
input
sample type hematopoietic stem cell(s)
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... KITLG(4254)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neutralization: For ½ maximal inhibition (ND50) of the bioogical activity of mSCF (20 ng/mL), a concentration of 0.64 - 0.97 μg/mL is required.
Western blot: 0.1 - 0.2 μg/mL, this dilution should offer a detection limit of 1.5-3.0 ng/lane, under either reducing or non-reducing conditions.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Stem Cell Research
Hematopoietic Stem Cells
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Human mast cells
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3