AB10618
Anti-BAL Antibody
Chemicon®, from rabbit
Sinonimo/i:
B-aggressive lymphoma
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PARP9(83666)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Apoptosis & Cancer
Epigenetics & Nuclear Function
Tumor Markers
Transcription Factors
Immunoprecipitation: 7 μg/ reaction
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 2