AB10554
Anti-Tbr1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
T-box, brain, 1, T-brain-1, T-box brain protein 1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
mouse
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
canine (based on 100% sequence homology), canine, bovine, opossum, horse, rat, pig
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TBR1(10716)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Immunohistochemistry (Paraffin) in Mouse brain tissue sections.Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:400 dilution of this antibody detected Tbr1 in Mouse cerebral cortex and cerebellum tissue sections.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution from a representative lot detected Tbr1 in Mouse fetal brain tissue lysate.Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Qualità
Immunohistochemistry Analysis: 1:400 dilution of this antibody detected Tbr1 in mouse frontal cortex tissue.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Mouse frontal cortex tissue
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1