AB10418
Anti-Puma BH3 domain Antibody
from rabbit
Sinonimo/i:
BCL2 binding component 3, Bcl-2 binding component 3, p53 up-regulated modulator of apoptosis
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
mouse
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Bbc3(170770)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Qualità
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Risultati analitici
Western Blot : Mouse brain lysate
WGK 2