AAWP09000
Membrana filtrante MF-Millipore™ da 0,8 µm
MF-Millipore™, filter diam. 90 mm, hydrophilic
Sinonimo/i:
Filtri a membrana in MCE, pori da 0,8 μm
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Livello qualitativo
Descrizione
90 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 100 discs
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
MF-Millipore™
Millipore
Parametri
16 L/min-cm2 air flow rate
190 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
Diametro
90 mm
Diam. filtro
90 mm
Spessore
150 μm
Estraibili (gravimetria)
4%
Indice di rifrazione
n/D 1.51
Matrice
MF-Millipore™
Dimensione pori
0.8 μm pore size
82 % porosity
Punto di bolla
≥1.0 bar, air with water at 23 °C
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
- I filtri a membrana MF-Millipore® in esteri misti di cellulosa sono ideali per applicazioni di monitoraggio ambientale e in ambito biologico.
- Sono compatibili con metodi di sterilizzazione quali ossido di etilene, irradiazione con raggi gamma e autoclave.
- La membrana del filtro di colore bianco è disponibile quadrettata.
Applicazioni
- Monitoraggio dell′aria
- Monitoraggio del particolato
- Rimozione di particelle
- Dosaggi biologici
- Microplastiche
Caratteristiche e vantaggi
- Compatibili con metodi di sterilizzazione quali ossido di etilene, irradiazione con raggi gamma e autoclave.
- I filtri bianchi sono disponibili con superficie quadrettata.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)