Documenti fondamentali
AAWG047S6
Millipore
Filtri a membrana S-Pak®
mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.8 μm, filter diam. 47 mm, white gridded membranes for microbiological analysis of beverages
Sinonimo/i:
Filtri S-Pak 0,8µm, 47 mm, bianchi, quadrettati, Filtri a membrana, membrane semipermeabili
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiali
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
white filter
agenzia
ISO 7704
Sterilità
sterile; ethylene oxide treated
Caratteristiche
easily wetted with water
Produttore/marchio commerciale
S-Pak®
Diametro
47 mm
Diam. filtro
47 mm
Dimensione pori
0.8 μm pore size
input
sample type beverage(s)
sample type wine
sample type bottled water
sample type sport drink
sample(s) (environmental)
sample type soft drink
sample type pharmaceutical(s)
sample type cider
sample type beer
sample type food(s)
sample type cosmetics
applicazioni
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
Compatibilità
for use with Microfil® Filtration Unit
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
I filtri a membrana S-Pak sono realizzati in esteri misti di cellulosa (MCE) con pori da 0,8 μm; sono bianchi, quadrettati e hanno diametro di 47 mm. Sterili, pronti all'uso e confezionati singolarmente, sono facili da usare, non sono tossici e non danno luogo ad aree idrofobe. Si usano per recuperare batteri e altri microorganismi da bevande, acqua e ambiente.
Applicazioni
Metodo della filtrazione su membrana per l'analisi microbiologica di bevande come acqua, vino, birra, bevande per sportivi.
Confezionamento
Confezionati singolarmente, con separatori di carta blu, sterili
Note legali
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
S-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)