Key Documents
AAWG0250C
Millipore
Filtro a membrana MF-Millipore, esteri misti di cellulosa
MF-Millipore, filter diam. 25 mm, hydrophilic, white, gridded, 150 μg/cm2 binding capacity (protein)
Sinonimo/i:
Filtri a membrana in MCE, pori da 0,8 μm
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.22
Materiali
gridded
mixed cellulose esters (MCE) membrane
white filter
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
MF-Millipore
Millipore
Parametri
16 L/min-cm2 air flow rate
190 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
Diam. filtro
25 mm
Spessore
150 μm
Estraibili (gravimetria)
4%
Colore
white
Indice di rifrazione
n/D 1.51
Matrice
MF-Millipore
Dimensione pori
0.8 μm pore size
82 % porosity
Capacità
150 μg/cm2 binding capacity (protein)
Punto di bolla
≥1.0 bar, air with water at 23 °C
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
  • I filtri a membrana in esteri misti di cellulosa MF-Millipore sono ideali per applicazioni in ambito biologico e di monitoraggio ambientale.
  • Compatibili con metodi di sterilizzazione quali ossido di etilene, raggi gamma o autoclave.
  • La membrana del filtro di colore bianco è disponibile quadrettata.
I filtri a membrana MF-Millipore sono costituiti da una miscela biologicamente inerte di acetato e nitrato di cellulosa. I filtri MF-Millipore senza tensioattivo Triton contengono quantità minime di umettante e sono caratterizzati da un tenore di estraibili in acqua inferiore rispetto ai filtri MF-Millipore standard.
Questa filtri MF-Millipore da 25 mm sono costituiti da una membrana in esteri misti di cellulosa & hanno pori di 0,8 µm. L′utilizzo di miscele biologicamente inerti di acetato di cellulosa & nitrato di cellulosa ha reso le membrane MF-Millipore tra le più utilizzate nelle applicazioni analitiche e di ricerca.
Applicazioni
  • Monitoraggio dell′aria
  • Monitoraggio del particolato
  • Rimozione di particelle
  • Dosaggi biologici
  • Microplastiche
Caratteristiche e vantaggi
  • Filtri versatile
  • Disponibili in una vasta gamma di dimensioni dei pori
  • Compatibili con diversi metodi di sterilizzazione quali ossido di etilene, irradiazione con raggi gamma e autoclave
Note legali
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Triton is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3