Key Documents
9081-HK
Sigma-Aldrich
Human Leptin
About This Item
Codice UNSPSC:
41116012
eCl@ss:
32160405
Coniugato
125Iodine
Livello qualitativo
label
125Iodine labeled
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Informazioni sul gene
human ... LEP(3952)
Descrizione generale
Radioactivity: <1.5 μCi
These iodinated hormonos are HPLC purified and prepared fresh monthly.
Applicazioni
Research Category
All
appropriate label hydrating buffer if kit replacement or assay buffer of choice
Stoccaggio e stabilità
2–8 °C
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
Organi bersaglio
Respiratory Tract
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)