Documenti fondamentali
8.54193
Sigma-Aldrich
L-Pyroglutamic acid pentachlorophenyl ester
Novabiochem®
Sinonimo/i:
L-Pyroglutamic acid pentachlorophenyl ester, L-Pyroglutamatic acid pentachlorophenyl ester, Pentachlorophenyl pyroglutamate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H6Cl5NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
377.44
Codice UNSPSC:
12352209
Numero indice EU:
249-360-2
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Novabiochem®
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Produttore/marchio commerciale
Novabiochem®
Punto di fusione
185-190 °C
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
15-25°C
InChI
1S/C11H6Cl5NO3/c12-5-6(13)8(15)10(9(16)7(5)14)20-11(19)3-1-2-4(18)17-3/h3H,1-2H2,(H,17,18)/t3-/m0/s1
ZKGMBAZWQLUSMW-VKHMYHEASA-N
Descrizione generale
Useful derivative for introduction of Pyr without risk of formation Pyr oligomers.
Risultati analitici
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=2% in DMF): 19.0 - 22.0 °
DCU (DC (0003)): ≤ 2 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Note legali
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)