Documenti fondamentali
8.53081
Sigma-Aldrich
Boc-Lys(Me)₂-OH
Novabiochem®
Sinonimo/i:
Boc-Lys(Me)₂-OH
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H26N2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
274.36
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Novabiochem®
Saggio
≥98% (TLC)
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Produttore/marchio commerciale
Novabiochem®
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
amine
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[N+H](CCCC[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)[O-])(C)C
InChI
1S/C13H26N2O4/c1-13(2,3)19-12(18)14-10(11(16)17)8-6-7-9-15(4)5/h10H,6-9H2,1-5H3,(H,14,18)(H,16,17)/t10-/m0/s1
KPXRFYHPDPDJSY-JTQLQIEISA-N
Descrizione generale
Boc-Lys(Me)2-OH [1] is a building block for the introduction of the naturally occurring proteinogenic amino acid Nε, Nε-dimethyl-L-lysine [2].
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Literature references
[1] F. M. F. Chen & N. L. Benoiton (1978) Can. J. Biochem., 56, 150.
[2] W. K. Paik & S. Kim (1971) Science, 174, 114.
Linkage
Replaces: 04-12-0244
Risultati analitici
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in methanol): +17.0 - +21.0 °
Purity (TLC(CMA1)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0110)): ≥ 98 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Note legali
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2