Documenti fondamentali
8.52024
Sigma-Aldrich
FMOC-ß-ALA-OH
Novabiochem®
Sinonimo/i:
FMOC-ß-ALA-OH, N-β-Fmoc-β-alanine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H17NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
311.33
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Novabiochem®
Saggio
≥97.0% (acidimetric)
≥98% (TLC)
≥98.0% (HPLC)
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Produttore/marchio commerciale
Novabiochem®
Punto di fusione
143-147 °C
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Fmoc
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
N(CCC(=O)[O-])C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C18H17NO4/c20-17(21)9-10-19-18(22)23-11-16-14-7-3-1-5-12(14)13-6-2-4-8-15(13)16/h1-8,16H,9-11H2,(H,19,22)(H,20,21)/p-1
LINBWYYLPWJQHE-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Standard building block for introduction of β-alanine amino-acid residues by Fmoc SPPS
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Linkage
Replaces: 04-12-1044
Risultati analitici
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Water (K. F.): ≤ 1.00 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Note legali
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3