Documenti fondamentali
8.53027
Sigma-Aldrich
Boc-Nva-OH
Novabiochem®
Sinonimo/i:
Boc-Nva-OH, N-α-t.-Boc-L-norvaline
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H19NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
217.26
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Novabiochem®
Saggio
≥98% (TLC)
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Produttore/marchio commerciale
Novabiochem®
Punto di fusione
43-47 °C
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C10H19NO4/c1-5-6-7(8(12)13)11-9(14)15-10(2,3)4/h7H,5-6H2,1-4H3,(H,11,14)(H,12,13)/p-1/t7-/m0/s1
INWOAUUPYIXDHN-ZETCQYMHSA-M
Descrizione generale
Standard building block for introduction of norvaline amino-acid residues by Boc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Linkage
Replaces: 04-12-0107
Risultati analitici
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=2 in methanol): -16.5 - -13.5 °
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Note legali
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3