Documenti fondamentali
8.53019
Sigma-Aldrich
Boc-Lys(Fmoc)-OH
≥99.0% (HPLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Sinonimo/i:
Boc-Lys(Fmoc)-OH, N-α-t.-Boc-N-ε-Fmoc-L-lysine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H32N2O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
468.54
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
Nome del prodotto
Boc-Lys(Fmoc)-OH, Novabiochem®
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Novabiochem®
Saggio
≥98% (TLC)
≥98.0% (acidimetric)
≥99.0% (HPLC)
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Produttore/marchio commerciale
Novabiochem®
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
amine
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
N(C(CCCCNC(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3)C(=O)O)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C26H32N2O6/c1-26(2,3)34-25(32)28-22(23(29)30)14-8-9-15-27-24(31)33-16-21-19-12-6-4-10-17(19)18-11-5-7-13-20(18)21/h4-7,10-13,21-22H,8-9,14-16H2,1-3H3,(H,27,31)(H,28,32)(H,29,30)
JYEVQYFWINBXJU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Building block for preparation of peptides modified at lysine side chain by Boc SPPS. Fmoc group can be removed with piperidine in DMF.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Linkage
Replaces: 04-12-0069
Risultati analitici
Color (visual): white to off white
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.5 % (a/a)
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Purity (HPLC): ≥ 99.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): passes test
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Note legali
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Boc-Val-OH ≥99.0% (T)
Sigma-Aldrich
15528
Boc-Val-OH
Boc-Lys-OH 99%
Sigma-Aldrich
359688
Boc-Lys-OH