8.52372
Fmoc-selenomethionine
Novabiochem®
Sinonimo/i:
Fmoc-selenomethionine, N-Fmoc-L-amino-4-(methylselanyl)butanoic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Novabiochem®
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Produttore/marchio commerciale
Novabiochem®
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Fmoc
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C20H21NO4Se/c1-26-11-10-18(19(22)23)21-20(24)25-12-17-15-8-4-2-6-13(15)14-7-3-5-9-16(14)17/h2-9,17-18H,10-12H2,1H3,(H,21,24)(H,22,23)/t18-/m0/s1
MOIJGLAOGAWHTN-SFHVURJKSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Literature references
[1] L. Moroder (2005) J. Pept.Sci., 11, 187.
WGK 3