Key Documents
8.52333
Sigma-Aldrich
(S)-N-Fmoc-alpha-4-n-pentenylalanine
Novabiochem®
Sinonimo/i:
(S)-N-Fmoc-alpha-4-n-pentenylalanine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H25NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
379.45
Codice UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Novabiochem®
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Produttore/marchio commerciale
Novabiochem®
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
alkene
Temperatura di conservazione
15-25°C
InChI
1S/C23H25NO4/c1-3-4-9-14-23(2,21(25)26)24-22(27)28-15-20-18-12-7-5-10-16(18)17-11-6-8-13-19(17)20/h3,5-8,10-13,20H,1,4,9,14-15H2,2H3,(H,24,27)(H,25,26)/t23-/m0/s1
MRJFPZWLOJOINV-QHCPKHFHSA-N
Descrizione generale
Building block for introduction of α-n-pentenyl-alanine peptides by Fmoc SPPS.
Risultati analitici
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Note legali
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3