Documenti fondamentali
8.52267
Sigma-Aldrich
Fmoc-hArg(Pbf)-OH
Novabiochem®
Sinonimo/i:
Fmoc-hArg(Pbf)-OH, N-α-Fmoc-N G-(2,2,4,6,7-pentamethyldihydrobenzofuran-5-sulfonyl)-L-homoarginine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C35H42N4O7S
Numero CAS:
Peso molecolare:
662.80
Codice UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Novabiochem®
Saggio
≥95.0% (HPLC)
≥97% (TLC)
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Produttore/marchio commerciale
Novabiochem®
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Fmoc
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Fmoc-homoArg(Pbf)-OH is a useful tool for the introduction of homoarginine during Fmoc SPPS. It can be used in exactly the same manner as Fmoc-Arg(Pbf)-OH.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Risultati analitici
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in DMF): -7.0 - -3.0 °
Purity (TLC(157B)): ≥ 97 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Note legali
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3