8.51071
Mca-OH
Novabiochem®
Sinonimo/i:
Mca-OH, 7-Methoxycoumarin-4-acetic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Novabiochem®
Saggio
≥95% (TLC)
≥95.0% (HPLC)
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: fluorescent-labelling reagent
Produttore/marchio commerciale
Novabiochem®
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[o]1c2c(c(c[c]1=O)CC(=O)O)ccc(c2)OC
InChI
1S/C12H10O5/c1-16-8-2-3-9-7(4-11(13)14)5-12(15)17-10(9)6-8/h2-3,5-6H,4H2,1H3,(H,13,14)
ZEKAXIFHLIITGV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Associated Protocols and Technical Articles
Chromogenic Labeling of Synthetic Peptides
Linkage
Risultati analitici
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC(CMA1)): ≥ 95 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
WGK 3