8.51016
SAMA-OPfp
Novabiochem®
Sinonimo/i:
SAMA-OPfp, S-Acetylthioglycolic acid pentafluorophenyl ester
About This Item
Prodotti consigliati
Nome Commerciale
Novabiochem®
Saggio
≥98% (TLC)
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: ligand
Produttore/marchio commerciale
Novabiochem®
Punto di fusione
45-49 °C
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
15-25°C
InChI
1S/C10H5F5O3S/c1-3(16)19-2-4(17)18-10-8(14)6(12)5(11)7(13)9(10)15/h2H2,1H3
VAVNEUKAWUEHAG-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
The product number for this product was previously 01-63-0041.
To obtain a certificate of analysis (CoA) of a lot that begins with the letter “A”, please select the option in the right hand menu “Request a COA for Lot#s starting with A”.
Linkage
Risultati analitici
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC (0003)): ≥ 98 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3