Key Documents
8.45027
Sigma-Aldrich
N-Chlorosuccinimide
Msynthplus
Sinonimo/i:
N-Chlorosuccinimide, NCS, Succinchlorimide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H4ClNO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
133.53
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352111
Numero indice EU:
204-878-8
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Potenza
1000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: oxidant
P. eboll.
216.5 °C
Punto di fusione
146-151 °C
Temp. transizione
flash point >110 °C
Densità
1.65 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
600 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C4H4ClNO2/c5-6-3(7)1-2-4(6)8/h1-2H2
JRNVZBWKYDBUCA-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Color (visual): white
Appearance of substance (visual): powder
Assay (iodometric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 146 °C
Melting range (upper value): ≤ 151 °C
Identity (IR): passes test
The analysis of residual solvents is not possible due to the physicochemical properties of the material.
Note legali
MSYNTH is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK 2