Documenti fondamentali
8.43950
Sigma-Aldrich
Tetrahydropyran
for synthesis
Sinonimo/i:
Tetrahydropyran
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H10O
Numero CAS:
Peso molecolare:
86.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
Numero indice EU:
205-552-8
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Stato
liquid
P. ebollizione
88 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-49.2 °C
Temp. transizione
flash point -16 °C
Densità
0.88 g/cm3 at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C5H10O/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H2
DHXVGJBLRPWPCS-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.882 - 0.885
Water (K. F.): ≤ 0.50 %
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
3.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-16 °C - closed cup