Documenti fondamentali
8.43871
Sigma-Aldrich
Polyvinyl alcohol, partially hydrolyzed
(Mw approx.200000) for synthesis
Sinonimo/i:
Polyvinyl alcohol, partially hydrolyzed, PVA, PVOH
About This Item
Formula condensata:
(C4H6O2 · C2H4O)n
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
13111042
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Stato
solid
Temp. autoaccensione
>230 °C
Punto di fusione
>200 °C
Densità
1.3 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
400‑600 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Risultati analitici
Degree of hydrolysis (calculated on dried substance): ≥ 85.0 %
dyn.Viscosity, 20°C (4 %; water): 34.0 - 46.0 mPa∙s
Loss on drying (110 °C 2h): ≤ 5.0 %
Ash: ≤ 1.0 %
Ester value: 130 - 150
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)