Documenti fondamentali
8.43866
Sigma-Aldrich
Alcol poli(vinilico)
(Mw approx. 60000) for synthesis
Sinonimo/i:
Poly(vinyl alcohol), PVA, PVOH
About This Item
Formula condensata:
[-CH2CHOH-]n
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
13111042
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Stato
solid
Potenza
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Punto di fusione
160-240 °C
Densità bulk
400‑670 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2-3H,1H2
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Degree of hydrolysis: ≥ 98.0 %
dyn.Viscosity, 20°C (4 %; water): 9.0 - 11.0 mPa∙s
Loss on drying (110 °C 2h): ≤ 5.0 %
Ash: ≤ 1.0 %
Ester value: 15 - 25
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)