Documenti fondamentali
8.41878
Sigma-Aldrich
3-Methylflavone-8-carboxylic acid
for synthesis
Sinonimo/i:
3-Methylflavone-8-carboxylic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H12O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
280.27
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
222-425-2
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Stato
solid
Punto di fusione
235-240 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O1c2c(cccc2C(=O)O)C(=O)C(=C1c3ccccc3)C
InChI
1S/C17H12O4/c1-10-14(18)12-8-5-9-13(17(19)20)16(12)21-15(10)11-6-3-2-4-7-11/h2-9H,1H3,(H,19,20)
KMMBBZOSQNLLMN-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Risultati analitici
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 235 °C
Melting range (upper value): ≤ 240 °C
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3