Documenti
8.41807
Sigma-Aldrich
[3-(2,3-Epoxypropoxy)-propyl]-trimethoxysilane
for synthesis
Sinonimo/i:
[3-(2,3-Epoxypropoxy)-propyl]-trimethoxysilane
About This Item
Formula condensata:
(CH2OCH)CH2O(CH2)3Si(OCH3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
236.34
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Numero indice EU:
219-784-2
Tensione di vapore
<0.1 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
400 °C
Potenza
8025 mg/kg LD50, oral (Rat)
4250 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
kinematic viscosity
2.7 cSt(20 °C) (calculated)
P. eboll.
290 °C/1013 hPa
Punto di fusione
<-70 °C
Temp. transizione
flash point 110 °C
Densità
1.07 g/cm3 at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C9H20O5Si/c1-10-15(11-2,12-3)6-4-5-13-7-9-8-14-9/h9H,4-8H2,1-3H3
BPSIOYPQMFLKFR-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup