Documenti fondamentali
8.41778
Sigma-Aldrich
Butyrophenone
for synthesis
Sinonimo/i:
Butyrophenone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H12O
Numero CAS:
Peso molecolare:
148.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352115
Numero indice EU:
207-799-7
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Stato
liquid
P. ebollizione
220-222 °C/1013 hPa
Punto di fusione
11-13 °C
Temp. transizione
flash point 88 °C
Densità
0.988 g/cm3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O=C(CCC)c1ccccc1
InChI
1S/C10H12O/c1-2-6-10(11)9-7-4-3-5-8-9/h3-5,7-8H,2,6H2,1H3
FFSAXUULYPJSKH-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
192.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
89 °C - closed cup