Documenti fondamentali
8.41740
Sigma-Aldrich
Hexadecanedioic acid
for synthesis
Sinonimo/i:
Hexadecanedioic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H30O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
286.41
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
208-013-5
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥96.0% (acidimetric)
Stato
powder
Punto di fusione
122-123 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC(=O)O
InChI
1S/C16H30O4/c17-15(18)13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-14-16(19)20/h1-14H2,(H,17,18)(H,19,20)
QQHJDPROMQRDLA-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Risultati analitici
Assay (acidimetric): ≥ 96.0 %
Melting range (lower value): ≥ 122 °C
Melting range (upper value): ≤ 126 °C
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3