Documenti fondamentali
8.41643
Sigma-Aldrich
2,3,4,5,6-Pentafluorobenzylbromide
for synthesis
Sinonimo/i:
2,3,4,5,6-Pentafluorobenzylbromide, Bromomethylpentafluorobenzene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H2BrF5
Numero CAS:
Peso molecolare:
260.99
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
Numero indice EU:
217-182-4
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. transizione
flash point 83 °C
Densità
1.85 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C7H2BrF5/c8-1-2-3(9)5(11)7(13)6(12)4(2)10/h1H2
XDEPVFFKOVDUNO-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.845 - 1.855
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
181.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
83 °C