Documenti fondamentali
8.41367
Sigma-Aldrich
4′-Isopropylacetophenone
for synthesis
Sinonimo/i:
4′-Isopropylacetophenone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H14O
Numero CAS:
Peso molecolare:
162.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352115
Numero indice EU:
211-433-1
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥95.5% (GC)
Stato
liquid
P. ebollizione
119-120 °C/13.3 hPa
Densità
0.970 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O=C(C)c1ccc(cc1)C(C)C
InChI
1S/C11H14O/c1-8(2)10-4-6-11(7-5-10)9(3)12/h4-8H,1-3H3
PDLCCNYKIIUWHA-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 95.5 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.967 - 0.974
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - (External MSDS)
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - (External MSDS)