Key Documents
8.41085
Sigma-Aldrich
Acetaldoxime
(mixture of cis and trans isomers) for synthesis
Sinonimo/i:
Acetaldoxime, Acetaldehyde oxim
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C2H5NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
59.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352126
Numero indice EU:
203-479-6
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
13 hPa ( 25 °C)
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
380 °C
Potenza
740 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite di esplosione
4.2-50 % (v/v)
Temp. transizione
flash point 40 °C
Solubilità
185 g/L
Densità
0.969 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C2H5NO/c1-2-3-4/h2,4H,1H3/b3-2+
FZENGILVLUJGJX-NSCUHMNNSA-N
Risultati analitici
Assay isomers (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.963 - 0.967
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pittogrammi
FlameSkull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
104.0 °F - open cup
Punto d’infiammabilità (°C)
40 °C - open cup