332828
2-Butanone oxime
99%
Sinonimo/i:
Methyl ethyl ketoxime
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
3 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
<8 mmHg ( 20 °C)
Saggio
99%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.442 (lit.)
P. eboll.
59-60 °C/15 mmHg (lit.)
Solubilità
water: soluble 100 g/L at 25 °C
Densità
0.924 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
oxime
Stringa SMILE
CC\C(C)=N\O
InChI
1S/C4H9NO/c1-3-4(2)5-6/h6H,3H2,1-2H3/b5-4+
WHIVNJATOVLWBW-SNAWJCMRSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Blood, Central nervous system, Upper respiratory tract
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
143.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
61.97 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?