Documenti fondamentali
8.22293
Sigma-Aldrich
2-Nitrobenzaldehyde
for synthesis
Sinonimo/i:
2-Nitrobenzaldehyde
About This Item
Formula condensata:
2-(NO2)C6H4CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
151.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352114
Numero indice EU:
209-025-3
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Temp. autoaccensione
200 °C (Lit.)
P. ebollizione
156 °C/20 hPa
Punto di fusione
43.5 °C
Densità bulk
350 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[N+](=O)([O-])c1c(cccc1)C=O
InChI
1S/C7H5NO3/c9-5-6-3-1-2-4-7(6)8(10)11/h1-5H
CMWKITSNTDAEDT-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2-Nitrobenzaldehyde for synthesis. CAS No. 552-89-6, EC Number 209-025-3.
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 41 °C
Melting range (upper value): ≤ 43 °C
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Acetone HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, ≥99.9%
Sigma-Aldrich
650501
Acetone
Sodio idrossido BioXtra, ≥98% (acidimetric), pellets (anhydrous)
Sigma-Aldrich
S8045
Sodio idrossido